Få mere at vide
Day Impex™ Dilvac™ Cylindrisk Dewar-kolbe af glas
Artikelnummer. p-8601002
Kapacitet (metrisk):
375 ml
1250 ml
Højde (metrisk):
232 mm
332 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
67 mm
92 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12399005
Brand: Day Impex™ 210034
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standard forsølvet glas dewar dygtigt konstrueret af borosilikatglas. Day Impex™ Dilvac™ Cylindrisk Dewar-glasflaske er ultra-lavevakueret til sikker og effektiv håndtering af flydende gasser, fryseblandinger og prøver.
  • Stort udvalg af størrelser og kapaciteter
  • Borosilikatglas
  • Ultra evakueret
  • Forsølvet
Tekniske data
Dybde (metrisk) Indvendig 300mm
Diameter (metrisk) Udvendig 92 mm
Til brug med (applikation) Flydende gasser, fryseblandinger og prøver.
Højde (metrisk) 332 mm
Grundmateriale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 1250 ml
Diameter (metrisk) Indvendig 75 mm