Få mere at vide
Day Impex™ Dilvac™ Cylindrisk Dewar-kolbe af glas
Kapacitet (metrisk):
375 ml
1250 ml
Højde (metrisk):
232 mm
332 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
67 mm
92 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stort udvalg af størrelser og kapaciteter
- Borosilikatglas
- Ultra evakueret
- Forsølvet
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (metrisk) Indvendig | 300mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 92 mm |
| Til brug med (applikation) | Flydende gasser, fryseblandinger og prøver. |
| Højde (metrisk) | 332 mm |
| Grundmateriale | Borosilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 1250 ml |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 75 mm |