Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Fortynder-/dispensersprøjter til V6-pumper
Artikelnummer. p-7114324
Volumen (metrisk):
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15218483
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 004696
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver bedre ydeevne og overlegen kvalitet. Trajan Scientific and Medical Fortynder-/dispensersprøjter til V6-pumper har den viden og ekspertise, der går med at fremstille en SGE sprøjte.
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • Fortynder/dispensersprøjte til V6-pumper
Tekniske data
Oversigt 60 mm slaglængde, 1/4-28 UNF gevindforbindelse, 4,8 mm hul i stemplet
Volumen (metrisk) 50μ l
Til brug med (udstyr) V6 pumpe