Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Fortynder-/dispensersprøjter til V6-pumper
Description
- Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
- Nøjagtige og reproducerbare injektioner
- Fortynder/dispensersprøjte til V6-pumper
Specifications
Specifications
| Oversigt | 60 mm slaglængde, 1/4-28 UNF gevindforbindelse, 4,8 mm hul i stemplet |
| Volumen (metrisk) | 500 μl |
| Til brug med (udstyr) | V6 pumpe |