Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Fortynder-/dispensersprøjter til V6-pumper
Volumen (metrisk):
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
- Nøjagtige og reproducerbare injektioner
- Fortynder/dispensersprøjte til V6-pumper
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 60 mm slaglængde, 1/4-28 UNF gevindforbindelse, 4,8 mm hul i stemplet |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Til brug med (udstyr) | V6 pumpe |