Få mere at vide
Thermo Scientific™ DiluFlux™ Pro automatiseret gravimetrisk dilutor
Artikelnummer. 16489713
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Inkluderer:
Kun automatisk dilutor-dobbeltpumpeenhed
Model-:
DiluFlux Pro-3
DiluFlux Pro-5
Product Code. 16489713
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ DB4150A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dispenser mediet nøjagtigt i passende beholdere i henhold til en indstillet fortynding ved hjælp af denne gravimetriske fortynder, som tillader brugen af to fortyndere.
Dispenser bouillon nøjagtigt i passende beholdere til fødevaretestning ved hjælp af Thermo Scientific™ DiluFlux™ Pro automatiseret gravimetrisk dilutor. DiluFlux Pro Dilutorer er kompakte, nemme at bruge og designet til at levere præcise mængder af fortyndere hurtigt med et tryk på en knap, så du kan arbejde mere sikkert og præcist. Når det kombineres med Thermo Scientific™ Peristaltisk pumpe og Thermo Scientific™ Homogenizer, din laboratoriebænk vil være udstyret med en fleksibel automatiseret kulturmedieløsning for at øge din produktivitet.
Automatiser fortyndingstrinnet af din Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Enrichment Media, såvel som andre formater, for maksimal effektivitet. De letanvendelige DiluFlux Pro gravimetriske fortyndere tillader samtidig brug af to fortyndere ved at have dobbelte dispenseringshoveder, der tilføres af dobbelte peristaltiske pumper monteret i enheden.
  • Intuitivt: Tryk blot på to taster, tarer og , og DiluFlux Pro Dilutor vil automatisk fortynde din prøve til den ønskede fortyndingsfaktor
  • Præcis: med Watson-Marlow™ peristaltiske pumper, højteknologiske flowregulatorer og top-of-the-line vejeplatforme for pålidelig reproducerbarhed og repeterbarhed
  • Alsidig: kompatibel med mange forberedte medieformater, den nemme at rengøre, rustfri stål DiluFlux Pro Dilutor er en ideel pasform til ethvert fødevaretestlaboratorium
  • Høj kvalitet: DiluFlux Pro Dilutorerne er ISO 7218, ISO 6887-1, FDA BAM-kompatibel og er fremstillet i Frankrig under ISO 9001:2008 certificering
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt DiluFlux Pro-5 automatiseret gravimetrisk dilutor med robotdispenserarm
Til brug med Dry-Bags
Inkluderer Kun automatisk dilutor-dobbeltpumpeenhed
Materiale Rustfrit stål (kasse)
Model- DiluFlux Pro-5
Dimensioner (L x B x H) 41.5 x 31 x 37.5 cm
Samlet længde (metrisk) 41.5 cm
Samlet bredde (metrisk) 31 cm
Samlet højde (metrisk) 37.5 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 12.5 kg
Elektriske krav 100/127 V 220/240 V 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz