Få mere at vide
Thermo Scientific™ Diluflux™ Automatiserede gravimetrisk fortynder- og homogenisator-laboratorieblender prøveberigelsesposer
Artikelnummer. 18838939
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 mL
Dimensioner (L x B):
190 x 300 mm
Model-:
BagPage™ 400
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B) Model-
18838939 400 mL 190 x 300 mm BagPage™ 400
1 options
Artikelnummer. 18838939 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DB4012A
 Begrænset vare
På lager
Homogeniser fødevareprøver let med sterile, fleksible prøveberigelsesposer i forskellige størrelser og formater.
Homogeniser fødevareprøver med sikkerhed inden mikrobiologisk og molekylær analyse med de brugervenlige, sterile Thermo Scientific™ Diluflux™ automatiserede gravimetriske fortyndere og homogeniserende laboratorieblandere til prøveberigelsesposer. Disse poser er designet specifikt til brug med Diluflux Thermo Scientific automatiseret gravimetrisk fortynder og Thermo Scientific homogeniserende laboratorieblender i forskellige formater og størrelser for at opfylde alle dine behov for prøveforberedelse.
Avoid cross-contamination and spillage when preparing food samples for analysis with sample bags designed specifically for use with the Diluflux Automated Gravimetric Dilutor and Homogenizer Laboratory Blender. All sample bags listed here are:
  • Sterile
  • Transparent
  • Designed for use with the Diluflux Automated Gravimetric Dilutor and Homogenizer Laboratory Blender
  • Suitable for use in all homogenizer machines
BagFilter™ 400 bags contain a non-woven side-filter with porosity of <250 microns. These are ideal for fibrous samples, allowing the sample to homogenize while preventing clogging of the filter, which is off to one side.
BagPage™ 400 bags contain a non-woven full-surface filter with porosity of 280 microns. Designed for “pasty” samples that smear, these allow for easier addition of sample to the bag while ensuring filtration of the entire mass.
BagLight™ 400 bags contain no filter for samples that are hard or otherwise retain their shape and, therefore, do not require a filter for aspirating the sample for downstream use.
RollBag™ 1300 bags have a wire-reinforced closure for a more secure closure with the larger sample volume. See product specs table for more details on capacity and instrument compatibility.
Contact us to arrange a demonstration of the Dilutor, the Blender, and/or its consumables.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Dimensioner (L x B) 190 x 300 mm
Til brug med (udstyr) Diluflux™ Diluter and Homogenizer
Model- BagPage™ 400
Emballagemængde 500 bags
Produkttype Sample Enrichment Bag
Må kun bruges til undersøgelsesformål.
BagFilter, BagLight, BagPage og RollBag er alle varemærker for INTERSCIENCE.