Få mere at vide
Thermo Scientific™ Diluflux™ Automatiseret gravimetrisk dilutor og homogenisator laboratorieblendertilbehør
Artikelnummer. 17163784
Skift visning
Produkttype:
Dyser
Trocar
Emballagemængde:
1 stk.
5 stk/pose
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Emballagemængde
17163784 Dyser 5 stk/pose
17153784 Trocar 1 stk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17163784 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DB4009A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2055.00 DKK
    1917.12 DKK / Pakke med 5
    Spare 137.88 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Dispenser medier nøjagtigt og opnå kraftfuld, stille, pålidelig homogenisering med maksimal produktivitet i din prøveforberedelse.
Opnå maksimal produktivitet med Thermo Scientific™ Diluflux™ Automatiseret gravimetrisk dilutor og homogenisator laboratorieblendertilbehør. Udvid fleksibiliteten og bibehold langsigtet funktionalitet af de to platforme med tilbehør, der muliggør brugen af forskellige medieformater (flasker/poser), forbedrer brugergrænsefladen og understøtter korrekt funktion af systemet.
Den nemme at bruge Diluflux Gravimetrisk fortynder tillader samtidig brug af op til to fortyndere ved at have dobbelte dispenseringshoveder, der tilføres af dobbelte peristaltiske pumper monteret på enheden. Den pålidelige og kraftfulde Homogenizer Laboratory Blender muliggør hurtig og effektiv prøvehomogenisering med et lille fodaftryk og støjsvag drift. Tilbehøret, der er anført her, muliggør:
  • Alternative beholdere (flasker i stedet for poser)
  • Alternative mediekilder (bouillonposer/flasker)
  • Ekstra/erstatningspose stativer for nem forberedelse
  • Poseopbevaring til inkubation
  • Prøvemærkning
  • Vedligeholdelse med reservedele
Kontakt os for at arrangere en demonstration af Dilutor, blenderen og/eller dens tilbehør.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dyser
Materiale PTFE
Oversigt Dyser (5 stk.)
Til brug med (udstyr) Diluflux Fortynder, Homogenisator
Emballagemængde 5 stk/pose
Må kun bruges til undersøgelsesformål.