Få mere at vide
Thermo Scientific™ Diluflux™ Automatiseret gravimetrisk dilutor og homogenisator laboratorieblendertilbehør
Description
Opnå maksimal produktivitet med Thermo Scientific™ Diluflux™ Automatiseret gravimetrisk dilutor og homogenisator laboratorieblendertilbehør. Udvid fleksibiliteten og bibehold langsigtet funktionalitet af de to platforme med tilbehør, der muliggør brugen af forskellige medieformater (flasker/poser), forbedrer brugergrænsefladen og understøtter korrekt funktion af systemet.
- Alternative beholdere (flasker i stedet for poser)
- Alternative mediekilder (bouillonposer/flasker)
- Ekstra/erstatningspose stativer for nem forberedelse
- Poseopbevaring til inkubation
- Prøvemærkning
- Vedligeholdelse med reservedele
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trocar |
| Til brug med (udstyr) | Diluflux™ Fortynder og homogenisator |
| Emballagemængde | 1 stk. |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.