Få mere at vide
Interscience™ DiluFlow, enkelt pumpe
Artikelnummer. 15837696
Skift visning
Nøjagtighed:
>99%
Artikelnummer. Nøjagtighed
15837696 >99%
1 options
Artikelnummer. 15837696 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 501103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40755.00 DKK
    39733.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 1021.94 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
De DiluFlow fortynder automatisk en fast prøve på få sekunder med den passende vægt af fortyndingsmiddel og garanteret sporbarhed.
  • 3 kg DiluFlow model
  • Bredt mulig åbning til posen og laveste belastningstærskel
  • Med nydesignet ergonomi tillader den ultralave profil optimal brugskomfort, især under en laminar flow hætte
  • I tilfælde af sprøjt er afløbsbakken aftagelig for skylning og undgår kedelig rengøring
  • Patenteret system erstatter det klæbende kit og holder analyseposen limfri, selv på en våd overflade
  • DiluFlow eksporterer analysedataene til printeren og til overvågningssoftwaren (Eksporter data til Excel™ , Åbn Office™ , CSV-fil, printer)
  • GL45 (6,4 mm Dia.) pr pumpe
Tekniske data
Nøjagtighed >99%
Produkttype Gravimetrisk fortynder
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 7218, ISO 6887
Fortynding Hurtig, standard, nøjagtig
Volumen (metrisk) 100 til 3000 ml
Til brug med (applikation) Fortynding af prøver
Inkluderer Fordelingsarm, drypbakke, 1 eller 2 pumper, fordelingsenhed, USB Kabel, overvågningssoftware, netledning, BagOpen 400 for Dilutor, Brugermanual, Overensstemmelsescertifikat/Garantikort, 10 GeckoGrips, 1 Pk. Klæbende kit, prøver af blenderpose
Præcision >99%
Hastighed 22,5 ml/sek.
Dimensioner (L x B x H) 31.3 x 43.7 x 39.4 cm
Spænding 100 til 240 V
Watt 60 W
Strømstyrke 15 A