Få mere at vide
Interscience™ DiluFlow Pro, enkelt pumpe
Artikelnummer. 17895070
Skift visning
Nøjagtighed:
>99%
Artikelnummer. Nøjagtighed
17895070 >99%
1 options
Artikelnummer. 17895070 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 502105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51385.00 DKK
    50100.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 1284.10 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
De DiluFlow Pro fortynder automatisk en fast prøve på få sekunder, med den passende vægt af fortyndingsmiddel, op til en totalvægt på 5 kg. Dens robotarm gør det nemt at arbejde under et laminært flow-kabinet.
  • Med et tryk på kun 2 taster kan DiluFlow Pro gravimetrisk fortynder giver en nøjagtig fortynding af alle typer prøver fra 10 til 375 g (ved 1/10)
  • I overensstemmelse med ISO 7218 og ISO 6887
  • Robotarm giver dig mulighed for at placere prøven sikkert i posen uden risiko for krydskontaminering
  • Bredt mulig åbning til posen og laveste belastningstærskel
  • Med nydesignet ergonomi tillader den ultralave profil optimal brugskomfort, især under en laminar flow hætte
  • I tilfælde af sprøjt er afløbsbakken aftagelig for skylning og undgår kedelig rengøring
  • GL45 (6,4 mm) pr. pumpe
Tekniske data
Nøjagtighed >99%
Produkttype Gravimetrisk fortynder
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 7218, ISO 6887
Fortynding Hurtig, standard, nøjagtig
Volumen (metrisk) 100 til 5000 ml
Til brug med (applikation) Fortynding af prøver
Inkluderer Drypbakke 400, 1 eller 2 pumper, beskyttelse til fordelingsdyse, fordelingsenhed, USB Kabel, overvågningssoftware, netledning, BagOpen 400 for Dilutors, Brugermanual, Overensstemmelsescertifikat/Garantikort, 10 GeckoGrips, 1 Pk. af selvklæbende kit, unbrakonøgle, prøver af blenderpose
Præcision >99%
Hastighed 22,5 ml/sek.
Dimensioner (L x B x H) 31.3 x 42.1 x 37.7 cm
Spænding 100 til 240 V
Watt 60 W
Strømstyrke 15 A