Få mere at vide
Diltiazem Sulfoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diltiazem Sulphoxide |
| CAS | 370094-12-5 |
| Molekylær formel | C22 H26 N2 O5 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Diltiazem Sulphoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26N2O5S/c1-15(25)29-20-21(16-9-11-17(28-4)12-10-16)30(27)19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3/t20-,21+,30?/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)[C@H]2[C@@H](OC(=O)C)C(=O)N(CCN(C)C)c3ccccc3S2=O |
| IUPAC navn | [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-1,4-dioxo-2,3-dihydro-1λ^{4},5-benzothiazepin-3-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.52 |
| Formel vægt | 430.1562 |