Få mere at vide
Diltiazem N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30385996
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30385996 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30385996 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46061850MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diltiazem N-Oxide
CAS 142843-04-7
Molekylær formel C22 H26 N2 O5 S
Mængde 50 mg
Synonym 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethyloxidoamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, (2S-cis)- (9CI), 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, N-oxide, (2S-cis)-
InChI formel InChI=1S/C22H26N2O5S/c1-15(25)29-20-21(16-9-11-17(28-4)12-10-16)30-19-8-6-5-7-18(19)23(22(20)26)13-14-24(2,3)27/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3/t20-,21+/m1/s1
SMIL COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CC[N+](C)(C)[O-])C(=O)[C@@H]2OC(=O)C
IUPAC navn 2-[(2S,3S)-3-acetyloxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-5-yl]-N,N-dimethylethanamine oxide
Molekylvægt (g/mol) 430.52
Formel vægt 430.1562