Få mere at vide
Diltiazem hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 18072630
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18072630 10 mg
30008323 50 mg
18052630 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18072630 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46062010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33286-22-5
Molekylvægt (g/mol) 450.98
IUPAC navn [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetat; hydrochlorid
SMIL Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diltiazem Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C22 H26 N2 O4 S . Cl H
Mængde 10 mg
Synonym 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S,3S)- (9CI), 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S-cis)-, (+)-Diltiazem hydrochloride, (2S,3S)-(+)-cis-Diltiazem hydrochloride, (S,S)-Diltiazem hydrochloride, Adizem, Altiazem, Anginyl, Angipress, Angizem, Bi-Teldiem, Blocalcin 60, Britiazim, Bruzem, CRD 401, Calcicard, Cardizem, Cardizem CD, Cardizem SR, Citizem, Cormax, Deltazen, Dicard, Dilacor, Dilacor XR, Diladel, Dilcardia, Dilgard, Dilpral, Dilrene, Diltiazem hydrochloride, Dilzacard, Dilzene, Herbesser, Kaizem, Kardil, Masdil, RG 83606, Tiazac, Tildiem, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one hydrochloride, d-cis-Diltiazem hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1
Formel vægt 450.138
Procent renhed >95%