Få mere at vide
R&D Systems™ Diltiazem hydrochloride
Artikelnummer. 18752684
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
18752684 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752684 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 0685/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1220.00 DKK
    1149.75 DKK / 1g
    Spare 70.25 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. CaV1.x blocker
Antihypertensive and cardioprotective agent; an inhibitor of L-type Ca2+ channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diltiazem hydrochloride
CAS 33286-22-5
Mængde 1 g
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C22H27ClN2O4S
Formel vægt 450.98
Renhed 98%
Molekylvægt (g/mol) 450.978