Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Diltiazem hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15590534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15590534 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15590534 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 329080250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 33286-22-5 | C22H26N2O4S·HCl | 450.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diltiazem hydrochloride
CAS 33286-22-5
Smeltepunkt 210,0 °C til 215,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Molekylær formel C22H26N2O4S·HCl
Mængde 25 g
Merck Index 15,3224
Synonym diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform, myresyre, methanol
InChI nøgle HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
SMIL CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
IUPAC navn [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl]acetat;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 450.99
PubChem CID 62920
ChEBI CHEBI:645509
Formel vægt 450.99
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dilthiazem hydrochloride