Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Diltiazem hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10464945 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10464945 5 g Glasflaske 5g
10276161 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10464945 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 329080050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 33286-22-5 | C22H26N2O4S·HCl | 450,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33286-22-5
Molekylær formel C22H26N2O4S·HCl
Molekylvægt (g/mol) 450.99
MDL nummer MFCD00069252
InChI nøgle HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Synonym diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
PubChem CID 62920
ChEBI CHEBI:645509
IUPAC navn [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl]acetat;hydrochlorid
SMIL CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diltiazem hydrochloride
Smeltepunkt 210,0 °C til 215,0 °C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0,1% maks.
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15,3224
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform, myresyre, methanol
Formel vægt 450.99
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dilthiazem hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dilthiazem hydrochloride