Få mere at vide
Diloxanidfuroat, Mikromol™
Beskrivelse
Diloxanidfuroat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diloxanide Furoate |
| CAS | 3736-81-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diloxanide Furoate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14 H11 Cl2 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Furancarboxylic acid, 4-[(dichloroacetyl)methylamino]phenyl ester, 2-Furoic acid, ester with 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methylacetanilide, Furoic acid, ester with 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methylacetanilide, Acetanilide, 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methyl-, 2-furoate (ester), 4-Hydroxy-N-methyl dichloroacetanilide 2-furoate, 8073 CB, Amebiazol, Dichlofurazol, Diclofurazol, Diloxanid furoate, Diloxanide furoate, Entamide 2-furoate, Entamide furoate, Furamide, Furamide (amebicide), Furentomin, Histomibal, Miforon |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO4/c1-17(13(18)12(15)16)9-4-6-10(7-5-9)21-14(19)11-3-2-8-20-11/h2-8,12H,1H3 |
| SMIL | CN(C(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(OC(=O)c2occc2)cc1 |
| IUPAC navn | [4-[(2,2-dichloroacetyl)-methylamino]phenyl] furan-2-carboxylat |
| Vis mere |