Få mere at vide
Diloxanide furoate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444557
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16444557 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16444557 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1147
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Diloxanide furoate is the prodrug of Diloxanide. Diloxanide furoate is a potent and orally active anti-protozoal agent and can be used for the research of amebiasis, mild intestinal amebiasis or asymptomatic cyst carriers.
Diloxanide furoate is the prodrug of Diloxanide. Diloxanide furoate is a potent and orally active anti-protozoal agent and can be used for the research of amebiasis, mild intestinal amebiasis or asymptomatic cyst carriers.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diloxanide furoate
Fysisk form Powder
CAS 3736-81-0
Farve Light Nude
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H11Cl2NO4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (152.37 mM) ∣Ethanol : 20 mg/mL (60.95 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=CO1)OC2=CC=C(N(C(C(Cl)Cl)=O)C)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 328.15
Formel vægt 328.15
Procent renhed 99.06%