Få mere at vide
Diloxanidfuroat, LoGiCal
Artikelnummer. 30463307
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463307 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463307 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3049.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diloxanide Furoate
CAS 3736-81-0
Analyt- eller komponentnavne Diloxanide Furoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H11 Cl2 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Furancarboxylic acid, 4-[(dichloroacetyl)methylamino]phenyl ester, 2-Furoic acid, ester with 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methylacetanilide, Furoic acid, ester with 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methylacetanilide, Acetanilide, 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methyl-, 2-furoate (ester), 4-Hydroxy-N-methyl dichloroacetanilide 2-furoate, 8073 CB, Amebiazol, Dichlofurazol, Diclofurazol, Diloxanid furoate, Diloxanide furoate, Entamide 2-furoate, Entamide furoate, Furamide, Furamide (amebicide), Furentomin, Histomibal, Miforon
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO4/c1-17(13(18)12(15)16)9-4-6-10(7-5-9)21-14(19)11-3-2-8-20-11/h2-8,12H,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL CN(C(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(OC(=O)c2occc2)cc1
IUPAC navn [4-[(2,2-dichloroacetyl)-methylamino]phenyl] furan-2-carboxylat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 328.15
Mængde 10 mg
Formel vægt 327,0065 g/mol