Få mere at vide
Dilithium Tetrachlorocuprate (0.1M solution in THF), TRC
Artikelnummer. 30378540
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30378540 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30378540 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD459905250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dilithium Tetrachlorocuprate
CAS 15489-27-7
Molekylær formel Cl4CuLi22-
Mængde 250 mg
Synonym Dilithium Tetrachlorocuprate(2-), Dilithium Copper Tetrachloride, Copper Lithium Chloride
InChI formel InChI=1S/4ClH.Cu.2Li/h4*1H;;;/q;;;;+2;2*+1/p-4
SMIL [Li+].[Li+].[Cl-][Cu+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-]
IUPAC navn Lithium Tetrachlorocuprate(II)
Molekylvægt (g/mol) 219.24
Formel vægt 216.84
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1 M