Få mere at vide
Dilithium tetrachlorocuprate, 0.1M solution in THF
Artikelnummer. 10420831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10420831 500 ml 500ml
10112241 25 ml 25ml
10346401 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10420831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 407835000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15489-27-7 | Cl4CuLi2 | 219.226 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dilithium tetrachlorocuprate
Farve Farveløs
Navn note 0.1M Solution in THF
CAS 15489-27-7, 109-99-9
Molekylær formel Cl4CuLi2
Lineær formel Li2CuCl4
MDL nummer MFCD00011081
Koncentration 0.09 to 0.12M
Fieser 04,163; 05,226; 06,203; 07,114; 08,176; 11,190; 12,195
Tæthed 0.9100g/mL
InChI nøgle HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J
SMIL [Li+].[Li+].Cl[Cu-2](Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn dilithium;tetrachlorkobber(2-)
Molekylvægt (g/mol) 219.226
PubChem CID 11074879
Formel vægt 219.24
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.91
Mængde 500 ml
Flammepunkt −17°C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dilithium tetrachlorocuprate, 0.1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.