Få mere at vide
Dilithiumtetrachlorocuprat, 0,1M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10587380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10587380 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10587380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429051000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15489-27-7 | Cl4CuLi2 | 219.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dilithium tetrachlorocuprate
CAS 15489-27-7, 109-99-9
Mængde 100 mL
Molekylær formel Cl4CuLi2
Lineær formel Li2CuCl4
MDL nummer MFCD00011081
Flammepunkt −17°C
InChI nøgle HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J
SMIL [Li+].[Li+].Cl[Cu-2](Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn dilithium;tetrachlorkobber(2-)
Molekylvægt (g/mol) 219.24
PubChem CID 11074879
Formel vægt 219.24
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.91
Tæthed 0.9100g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dilithium tetrachlorocuprate, 0.1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.