Få mere at vide
Dilithiumtetrabromonickelat(II), 0,5M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228609 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11954341
Brand: Thermo Scientific Acros 434541000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13826-95-4 | Br4Li2Ni | 392.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13826-95-4, 109-99-9
Molekylær formel Br4Li2Ni
Molekylvægt (g/mol) 392.19
InChI nøgle AVJDNPHXGKKFIA-UHFFFAOYSA-J
Synonym di-lithium tetrabromonickelate ii, agn-pc-0nf0dx, lithium tetrabromonickelate ii solution, dilithium tetrabromonickelate ii solution
PubChem CID 11047451
IUPAC navn dilithium;tetrabromonikkel(2-)
SMIL [Li+].[Li+].[Ni-2](Br)(Br)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dilithium tetrabromonickelate(II)
Farve Blå-grøn til brun
Fysisk form Løsning
Mængde 100 mL
Lineær formel Li2NiBr4
Flammepunkt −18°C
Formel vægt 392.19
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.065
Tæthed 1.0650g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dilithium tetrabromonickelate(II), 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.