missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Dilazep dihydrochloride

Beskrivelse
Coronary and cerebral vasodilator, suppresses the effects of ischemia. Inhibitor of platelet aggregation and of membrane transport of nucleosides. Inhibits adenosine uptake.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dilazep dihydrochloride |
| CAS | 20153-98-4 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C31H46Cl2N2O10 |
| Formel vægt | 677.62 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 677.61 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?