Få mere at vide
Dilauroylperoxid, TRC
Artikelnummer. 30371998
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371998 50 g
30386605 5 g
30372488 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30371998 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD67954550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-74-8
Molekylær formel C24H46O4
Molekylvægt (g/mol) 398.63
Synonym Bis(1-oxododecyl) Peroxide, Alperox C, Alperox F, Dodecanoyl Peroxide, LYP 97, LYP 97F, Laurox Q, Laurox S, Laurox W 40, Laurox W 40GD4, Laurydol, Lup LP, Luperox LP, NSC 670, Peroyl L
IUPAC navn dodecanoyl dodecaneperoxoat
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dilauroyl Peroxide
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
Formel vægt 398.3396