Få mere at vide
Dilauroylperoxid, 99%
Artikelnummer. 10643512 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10643512 500 g Plastflaske 500g
10377021 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10643512 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 349745000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 DKK
    1020.65 DKK / 500g
    Spare 209.35 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 105-74-8 | C24H46O4 | 398,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Radikale initiativtagere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-74-8
Molekylær formel C24H46O4
Molekylvægt (g/mol) 398.63
MDL nummer MFCD00008964
InChI nøgle YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
PubChem CID 7773
ChEBI CHEBI:82479
IUPAC navn dodecanoyl dodecaneperoxoat
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dilauroyl peroxide
Navn note 99%
Smeltepunkt 53 °C til 57 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Iodometri)
Emballage Plastflaske
Lineær formel [CH3(CH2)10CO]2O2
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: delvist opløselige i toluen og hexan
Formel vægt 398.63
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dilauroyl peroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Organisk peroxid Type C & D
Faresætning
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.