Få mere at vide
Dilauroylperoxid, 97%
Beskrivelse
Lauroylperoxid fungerer som et blegemiddel, tørremiddel for fedtstoffer, olier og voks. Yderligere tjener det som en polymerisationsinitiator såvel som vulkaniseringsmiddel. Ud over dette spiller det en vigtig rolle for højtrykspolyethylen og fødevarer, der anvendes i blegemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lauroylperoxid fungerer som blegemiddel, tørremiddel til fedtstoffer, olier og voks. Yderligere tjener det som en polymerisationsinitiator såvel som vulkaniseringsmiddel. Ud over dette spiller det en vigtig rolle for højtrykspolyethylen og fødevarer, der anvendes i blegemiddel.
Opløselighed
Opløselig i olier og organiske opløsningsmidler. Lidt opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, metaller, reduktionsmidler, pulveriserede metaller, stærke reduktionsmidler og brændbart materiale.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lauroyl peroxide |
| Smeltepunkt | 53 °C til 57 °C |
| Tæthed | 0.91 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3106 |
| Beilstein | 1804936 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i olier og organiske opløsningsmidler. Let opløselig i alkohol. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 398.63 |
| Procent renhed | 97% |