Få mere at vide
Dilactic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dilactic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O5/c1-3(5(7)8)11-4(2)6(9)10/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vægt | 162.0528 |