missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dikegulac sodium 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dikegulac sodium |
| CAS | 52508-35-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dikegulac sodium |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C12 H17 O7 . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | α-L-xylo-2-Hexulofuranosonic acid, 2,3:4,6-bis-O-(1-methylethylidene)-, sodium salt (9CI), 7H-1,3-Dioxolo[4,5]furo[3,2-d][1,3]dioxin, α-L-xylo-2-hexulofuranosonic acid deriv., ACR 1139A, Atrimmec, Atrinal, Atrinal (growth stimulant), Augeo, Dikegulac sodium salt, Ro 7-6145, Sodium 2,3:4,6-di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonate, Sodium 2,3:4,6-di-O-isopropylidene-keto-L-gulonate, Sodium dikegulac, Dikegulac Na |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O7.Na/c1-10(2)15-5-6-7(17-10)8-12(16-6,9(13)14)19-11(3,4)18-8;/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,13,14);/q;+1/p-1/t6-,7+,8-,12+;/m0./s1 |
| SMIL | [Na+].CC1(C)OC[C@@H]2O[C@]3(OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1)C(=O)[O-] |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?