Få mere at vide
Diisopropylxanthogen Disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisopropylxanthogen Disulfide |
| CAS | 105-65-7 |
| Molekylær formel | C8 H14 O2 S4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Diisopropylxanthogen Disulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2S4/c1-5(2)9-7(11)13-14-8(12)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=S)SSC(=S)OC(C)C |
| IUPAC navn | O-propan-2-yl (propan-2-yloxycarbothioyldisulfanyl)methanethioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.456 |
| Formel vægt | 269.988 |