Få mere at vide
Diisopropylfosfin, 10 vægtprocent opløsning i hexaner
Artikelnummer. 10539613 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10539613 2.5 g Glasflaske 2.5g
10756183 10 g Glasflaske 10g
10005752 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10539613 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383400025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 DKK
    485.08 DKK / 2.5g
    Spare 39.92 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20491-53-6 | C6H15P | 118,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropylphosphine
CAS 20491-53-6, 110-54-3
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 0.6700g/mL
Flammepunkt −22 °C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H15P
Lineær formel [(CH3)2CH]2PH
MDL nummer MFCD00233814
Mængde 2.5 g
Specifik vægtfylde 0.67
Synonym diisopropylphosphine, di-isopropylphosphine, di-i-propylphosphine, diisopropylphosphane, phosphine, diisopropyl, phosphine, bis 1-methylethyl, ipr2ph, di-iso-propylphosphine, di-iso-propyl phosphine, di propan-2-yl phosphane
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
InChI nøgle WDIIYWASEVHBBT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)PC(C)C
IUPAC navn di(propan-2-yl)phosphan
Molekylvægt (g/mol) 118.16
PubChem CID 536496
Formel vægt 118.16
Procent renhed 9 til 11% (Total base)
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.