missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diisopropylhomoveratrylcyanide, Mikromol™

Artikelnummer. 30051240
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051240 100 mg
30050331 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051240 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0022.06

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Diisopropylhomoveratrylcyanide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diisopropylhomoveratrylcyanide
CAS 51698-54-5
Analyt- eller komponentnavne Diisopropylhomoveratrylcyanide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H23 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Diisopropylhomoveratrylcyanide
InChI formel InChI=1S/C16H23NO2/c1-11(2)16(10-17,12(3)4)13-7-8-14(18-5)15(9-13)19-6/h7-9,11-12H,1-6H3
SMIL COc1ccc(cc1OC)C(C#N)(C(C)C)C(C)C
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-methyl-2-propan-2-ylbutanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 261.36
Mængde 100 mg
Formel vægt 261.1729 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.