Få mere at vide
Diisopropylhomoveratrylcyanide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050331
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050331 25 mg
30051240 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050331 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0022.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diisopropylhomoveratrylcyanide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropylhomoveratrylcyanide
CAS 51698-54-5
Analyt- eller komponentnavne Diisopropylhomoveratrylcyanide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H23 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Diisopropylhomoveratrylcyanide
InChI formel InChI=1S/C16H23NO2/c1-11(2)16(10-17,12(3)4)13-7-8-14(18-5)15(9-13)19-6/h7-9,11-12H,1-6H3
SMIL COc1ccc(cc1OC)C(C#N)(C(C)C)C(C)C
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-methyl-2-propan-2-ylbutanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 261.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 261.1729 g/mol