Få mere at vide
Diisopropylformamide Dimethylacetal (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisopropylformamide Dimethylacetal |
| CAS | 19449-28-6 |
| Molekylær formel | C9H21NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-(Dimethoxymethyl)-N-(1-methylethyl)-2-propanamine, N,N-Diisopropylformamide Dimethyl Acetal, N-(Dimethoxymethyl)-1,1'-dimethyl-diethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21NO2/c1-7(2)10(8(3)4)9(11-5)12-6/h7-9H,1-6H3 |
| SMIL | COC(OC)N(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC navn | N-(dimethoxymethyl)-N-propan-2-ylpropan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.27 |
| Formel vægt | 175.1572 |