Få mere at vide
Diisopropyldichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11935911 25 g Glasflaske 25g
11336490 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935911 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432360250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7751-38-4 | C6H14Cl2Si | 185.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7751-38-4
Molekylær formel C6H14Cl2Si
Molekylvægt (g/mol) 185.16
MDL nummer MFCD00054895
InChI nøgle GSENNYNYEKCQGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyldichlorosilane, dichlorodiisopropylsilane, silane, dichlorobis 1-methylethyl, dichloro-di propan-2-yl silane, silane, dichlorodiisopropyl, acmc-209pad, dichloro diisopropyl silane, di 2-propyl dichlorosilane, dichlorobis propan-2-yl silane, bis chloranyl-di propan-2-yl silane
PubChem CID 2758384
SMIL CC(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyldichlorosilane
Farve Farveløs
Tæthed 1.0260g/mL
Kogepunkt 168.0°C to 170.0°C
Flammepunkt 43°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.026
IUPAC navn dichlor-di(propan-2-yl)silan
Formel vægt 185.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyldichlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P232-Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.