Få mere at vide
Diisopropylazodicarboxylate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 2446-83-5 |
| Tæthed | 1.03 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 75°C/33.3 Pa |
| Molekylær formel | (CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2 |
| MDL nummer | MFCD00008875 |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | Diisopropylazodicarboxylate, Diisopropylazodicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.21 |
| Grad | Research |