Få mere at vide
Diisopropylaminomethyliden(diisopropyl)ammoniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11995961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11995961 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 11995961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435700010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 280,0 °C til 284,0 °C
CAS 369405-27-6
Farve Hvid til beige
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C13H29BF4N2
MDL nummer MFCD15144860
Synonym n,n,n',n'-tetraisopropylformamidinium tetrafluoroborate, diisopropylamino methylidene diisopropylazanium tetrafluoroborate, bis-diisopropylamino methylium tetrafluoroborate, n-diisopropylamino methylene-n-diisopropylaminium tetrafluoroborate, n-diisopropylamino methylene-n-isopropylpropan-2-aminium tetrafluoroborate, n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetraisopropylformamidinium tetrafluoroborate
InChI nøgle PEKVUVXZBLFOHV-UHFFFAOYSA-N
SMIL F[B-](F)(F)F.CC(C)N(C=[N+](C(C)C)C(C)C)C(C)C
IUPAC navn tetrafluorboranid; {[bis(propan-2-yl)amino]methyliden}bis(propan-2-yl)azanium
Molekylvægt (g/mol) 300.19
PubChem CID 11077431
Formel vægt 300.19
Procent renhed 97%
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto