Få mere at vide
Diisopropylamine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15876370
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15876370 2.5 L 2.5 L
15839070 100 mL -
15866370 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15876370 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8036462500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
Diisopropylamine (DIPA) is an aliphatic secondary amine commonly used as an organic base in chemical synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-18-9
Tekniske data
Smeltepunkt -70°C
Tæthed 0.72 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 83°C to 84°C/1013 hPa
Molekylær formel (CH3)2CHNHCH(CH3)2
MDL nummer MFCD00008862
Mængde 2.5 L
Synonym Diisopropylamine, N,N-Diisopropylamine, Bis(1-methylethyl)amine, Diisopropylamine
Molekylvægt (g/mol) 101.19