Få mere at vide
Diisopropylamine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30381854
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30381854 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30381854 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4931402.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropylamine Hydrochloride
CAS 819-79-4
Molekylær formel C6H15N • HCl
Mængde 2.5 g
Synonym 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-, hydrochloride (9CI), Diethylamine, dimethyl-, hydrochloride (6CI), Diisopropylamine, hydrochloride (8CI), Bis(isopropyl)ammonium chloride, Diisopropylammonium chloride, N-(1-Methylethyl)-2-propanamine hydrochloride, Diisopropylamine hydrochloride, N,N-Diisopropylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-7H,1-4H3;1H
SMIL CC(C)NC(C)C.Cl
Molekylvægt (g/mol) 137.65
Formel vægt 137.0971