Få mere at vide
Diisopropylamin dichloracetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457868
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457868 250 mg 250mg
15437868 1 g 1g
15447868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61341.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 660-27-5
Molekylær formel C8H17Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 230.13
MDL nummer MFCD00868288
InChI nøgle ILKBHIBYKSHTKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylamine dichloroacetate, diisopropylammonium dichloroacetate, diisopropylamine 2,2-dichloroacetate, vasculopatina, dipromonium, cubisol, dapocel, disotat, kalodil, oxypangam
PubChem CID 12617
IUPAC navn 2,2-dichloreddikesyre;N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL OC(=O)C(Cl)Cl.CC(C)NC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropylamine dichloroacetate
Farve Hvid
Lineær formel [(CH3)2CH]2NH·Cl2CHCO2H
Mængde 250 mg
Formel vægt 230.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.