Få mere at vide
Diisopropylamin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364489
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11364489 100 mL 100ml
1 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11364489 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10280.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Diisopropylamin bruges som en forløber til fremstilling af lithiumdiisopropylamid og sulfenamider, som bruges til gummivulkanisering. Det er også involveret i syntesen af N,N-Diisopropylethylamin (Hünigs base) opnået ved alkylering med diethylsulfat. Diisopropylammoniumbromid er et bromidsalt af DIPA, der anvendes som et inert alternativ til bariumtitanat. Det er meget udbredt som opløsningsmiddel såvel som et mellemprodukt i syntesen af lægemidler, farvestoffer, mineralske flotationsmidler og emulgatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diisopropylamin bruges som en precursor til fremstilling af lithiumdiisopropylamid og sulfenamider, som anvendes til gummivulkanisering. Det er også involveret i syntesen af N,N-Diisopropylethylamin (′Hünigs base) opnået ved alkylering med diethylsulfat. Diisopropylammoniumbromid er et bromidsalt af DIPA, der anvendes som et inert alternativ til bariumtitanat. Det er meget udbredt som opløsningsmiddel såvel som et mellemprodukt i syntesen af lægemidler, farvestoffer, mineralske flotationsmidler og emulgatorer.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og plast.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropylamine
CAS 108-18-9
Smeltepunkt -61 °C
Tæthed 0.718 g/mL
Kogepunkt 83 °C til 84 °C
Flammepunkt -7 °C
Analyseprocentområde >99%
Molekylær formel C6H15N
Brydningsindeks 1.392
MDL nummer MFCD00008862
Mængde 100 mL
Beilstein 605284
Synonym diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
InChI nøgle UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)NC(C)C
IUPAC navn N-propan-2-ylpropan-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 101.19
PubChem CID 7912
Formel vægt 101.19