Få mere at vide
Diisopropylamin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Diisopropylamin bruges som en forløber til fremstilling af lithiumdiisopropylamid og sulfenamider, som bruges til gummivulkanisering. Det er også involveret i syntesen af N,N-Diisopropylethylamin (Hünigs base) opnået ved alkylering med diethylsulfat. Diisopropylammoniumbromid er et bromidsalt af DIPA, der anvendes som et inert alternativ til bariumtitanat. Det er meget udbredt som opløsningsmiddel såvel som et mellemprodukt i syntesen af lægemidler, farvestoffer, mineralske flotationsmidler og emulgatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diisopropylamin bruges som en precursor til fremstilling af lithiumdiisopropylamid og sulfenamider, som anvendes til gummivulkanisering. Det er også involveret i syntesen af N,N-Diisopropylethylamin (′Hünigs base) opnået ved alkylering med diethylsulfat. Diisopropylammoniumbromid er et bromidsalt af DIPA, der anvendes som et inert alternativ til bariumtitanat. Det er meget udbredt som opløsningsmiddel såvel som et mellemprodukt i syntesen af lægemidler, farvestoffer, mineralske flotationsmidler og emulgatorer.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og plast.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisopropylamine |
| Smeltepunkt | -61 °C |
| Tæthed | 0.718 g/mL |
| Kogepunkt | 83 °C til 84 °C |
| Flammepunkt | -7 °C (19 °F) |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Brydningsindeks | 1.392 |
| Mængde | 2500 mL |
| Beilstein | 605284 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diisopropylamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylamine