Få mere at vide
Diisopropylamin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424013
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424013 500 mL 500ml
11434013 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11424013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10280.AP
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Diisopropylamin bruges som en forløber til fremstilling af lithiumdiisopropylamid og sulfenamider, som bruges til gummivulkanisering. Det er også involveret i syntesen af N,N-Diisopropylethylamin (Hünigs base) opnået ved alkylering med diethylsulfat. Diisopropylammoniumbromid er et bromidsalt af DIPA, der anvendes som et inert alternativ til bariumtitanat. Det er meget udbredt som opløsningsmiddel såvel som et mellemprodukt i syntesen af lægemidler, farvestoffer, mineralske flotationsmidler og emulgatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diisopropylamin bruges som en precursor til fremstilling af lithiumdiisopropylamid og sulfenamider, som anvendes til gummivulkanisering. Det er også involveret i syntesen af N,N-Diisopropylethylamin (′Hünigs base) opnået ved alkylering med diethylsulfat. Diisopropylammoniumbromid er et bromidsalt af DIPA, der anvendes som et inert alternativ til bariumtitanat. Det er meget udbredt som opløsningsmiddel såvel som et mellemprodukt i syntesen af lægemidler, farvestoffer, mineralske flotationsmidler og emulgatorer.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og plast.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-18-9
Molekylær formel C6H15N
Molekylvægt (g/mol) 101.193
MDL nummer MFCD00008862
InChI nøgle UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
PubChem CID 7912
IUPAC navn N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL CC(C)NC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropylamine
Smeltepunkt °C til 61 °C
Tæthed 0.718 g/mL
Kogepunkt 83 °C til 84 °C
Flammepunkt -7 °C (19 °F)
Analyseprocentområde >99%
Brydningsindeks 1.392
Mængde 500 mL
Beilstein 605284
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 101.19
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylamine