Få mere at vide
Diisopropylamin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10656922 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10656922 2.5 L 2.5 L
10497160 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10656922 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149460025
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Diisopropylamin, 99%, C6H15N, CAS Number-108-18-9, 2-propanamine, n-1-methylethyl, bis propan-2-ylamin, diisopropylamin, di-isopropylamin, diisopropylamin, dipa, n-1-methylethyl-2-propanamin, n-isopropyl-1-amino-2-methylethan, n-isopropylpropan-2-amin, n,n-diisopropylamin, 1L, 04, 154
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-18-9
InChI nøgle UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
PubChem CID 7912
IUPAC navn N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL CC(C)NC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropylamine
Navn note 99%
Smeltepunkt -61,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7160g/mL
Kogepunkt 84,0 °C
Flammepunkt −17 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H15N
Lineær formel [(CH3)2CH]2NH
Brydningsindeks 1,3910 til 1,3930
Mængde 2.5 L
FN nummer 1158
Beilstein 04, 154
Merck Index 15, 3215
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 100 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, opløselig i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Molekylvægt (g/mol) 101.193
Formel vægt 101.19
Damptryk 95 mbar ved 20 °C
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske