Få mere at vide
Diisopropylamin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10434335 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10434335 1 L Glasflaske -
10092890 250 mL Glasflaske 250ml
10444715 5 L Plast tromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10434335 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219430010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-18-9
Molekylvægt (g/mol) 101.19
MDL nummer MFCD00008862
InChI nøgle UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-isopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropylamine, n-isopropylpropan-2-amine, n,n-diisopropylamine, dipa, diisopropyl amine, bis propan-2-yl amine
PubChem CID 7912
SMIL CC(C)NC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropylamine
Navn note 99+%
Smeltepunkt -61.0°C
Tæthed 0.7160 g/mL
Kogepunkt 84.0°C
Flammepunkt -17°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H15N
Lineær formel [(CH3)2CH]2NH
Brydningsindeks 1.3910 to 1.3930
Mængde 1 L
Beilstein 04, 154
Merck Index 15, 3215
Specifik vægtfylde 0.716
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 100 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in most common organic solvents
IUPAC navn bis(propan-2-yl)amin
Viskositet 0.4 mPa.s (20°C)
Formel vægt 101.19
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.