Få mere at vide
Diisopropylamin, 99,5%, redestilleret, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10766573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10766573 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
10308472 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10766573 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378300010
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-18-9
Molekylær formel C6H15N
Molekylvægt (g/mol) 101.19
MDL nummer MFCD00008862
InChI nøgle UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
PubChem CID 7912
IUPAC navn N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL CC(C)NC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropylamine
Smeltepunkt -61,0 °C
Tæthed 0.7160g/mL
Kogepunkt 84,0 °C
Flammepunkt −17 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,4% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CH]2NH
Brydningsindeks 1,3910 til 1,3930
Mængde 1 L
Merck Index 15, 3215
Specifik vægtfylde 0.716
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 100 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, opløselig i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Viskositet 0,4 mPa (20 °C)
Formel vægt 101.19
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Væske