Få mere at vide
Diisopropyl sulfide, 99%
Artikelnummer. 11499207
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499207 10 g 10g
11409217 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21302.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 625-80-9 | C6H14S | 118.24 g/mol
Anvendes som smagsstof og mellemprodukt til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Anvendes som smagsstof og mellemprodukt til organisk syntese.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande med vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-80-9
Molekylær formel C6H14S
Molekylvægt (g/mol) 118.24
MDL nummer MFCD00008895
InChI nøgle XYWDPYKBIRQXQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl sulfide, isopropyl sulfide, propane, 2,2'-thiobis, 2,4-dimethyl-3-thiapentane, isopropyl sulphide, diisopropyl sulphide, 2,2'-thiodipropane, 2-isopropylsulfanyl propane, 2-propan-2-ylsulfanyl propane, isopropylsulfide
PubChem CID 12264
SMIL CC(C)SC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl sulfide
Tæthed 0.814
Kogepunkt 119°C to 120°C
Flammepunkt 7°C (44°F)
Lugt Stench
Lineær formel (CH3)2CHSCH(CH3)2
Brydningsindeks 1.4385
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1731257
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
IUPAC navn 2-propan-2-ylsulfanylpropan
Formel vægt 118.24
Procent renhed 99%