Få mere at vide
Diisopropyl Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisopropyl Sulfate |
| CAS | 2973-10-6 |
| Molekylær formel | C6H14O4S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O4S/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)OS(=O)(=O)OC(C)C |
| IUPAC navn | dipropan-2-yl sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.24 |
| Formel vægt | 182.0613 |