Få mere at vide
Diisopropyl Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30387540
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387540 1 g
30378417 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30387540 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4594501G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 605-45-8
Molekylær formel C14 H18 O4
Molekylvægt (g/mol) 250.29
Synonym Phthalic acid, bis-isopropyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(1-methylethyl) ester (ACI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(1-methylethyl) ester (9CI), Phthalic acid, diisopropyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Diisopropyl phthalate, Diisopropyl phthalic acid, NSC 15315
IUPAC navn dipropan-2-yl benzene-1,2-dicarboxylate
SMIL CC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-isopropylester
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H18O4/c1-9(2)17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10(3)4/h5-10H,1-4H3
Formel vægt 250.1205